Print…
2-Ethyl-6-methylphenyl isocyanate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0473-10G OR0473-1G OR0473-250MG OR0473-5G
APOSOR0473-10GEA 0 EUR
APOSOR0473-10G APOSOR0473-1G APOSOR0473-250MG APOSOR0473-5G
2-Ethyl-6-methylphenyl isocyanate
2-Ethyl-6-methylphenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Fórmula: C₁₀H₁₁NO
Ponto de ebulição: 83…84 °C/5mmHg
Densidade: 1,034 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 96 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00013855
Número CAS: 75746-71-3
UN: 2206
ADR: 6.1,III