Print…
Ethyl diethoxyacetate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0457-100G OR0457-25G OR0457-500G
APOSOR0457-100GEA 0 EUR
APOSOR0457-100G APOSOR0457-25G APOSOR0457-500G
Ethyl diethoxyacetate 97%
Ethyl diethoxyacetate
Fórmula: C₈H₁₆O₄
Ponto de ebulição: 198…200 °C
Densidade: 0,985 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 73 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009231
Número CAS: 6065-82-3
EINECS: 227-999-8