Print…
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,4-Cyclohexanedione monoethylene acetal, 1,4-Cyclohexanedione monoethylene ketal
OR0427-100G OR0427-500G
APOSOR0427-100GEA 69.6 EUR
APOSOR0427-100G APOSOR0427-500G
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one
Fórmula: C₈H₁₂O₃
Peso Molecular: 156.18 g/mol
Ponto de Fusão: 70…74 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010214
Número CAS: 4746-97-8