Print…
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0417-5G OR0417-25G
APOSOR0417-5GEA 109 EUR
APOSOR0417-5G APOSOR0417-25G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 98%
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Fórmula: C₆H₈N₂O₂
Ponto de Fusão: 206…213 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00159636
Número CAS: 5744-56-9