Print…
3,5-Dimethylphenyl isocyanate
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR0415-25G OR0415-5G OR0415-100G
APOSOR0415-25GEA 89.9 EUR
APOSOR0415-25G APOSOR0415-5G APOSOR0415-100G
3,5-Dimethylphenyl isocyanate
3,5-Dimethylphenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Fórmula: C₉H₉NO
Ponto de ebulição: 205 °C
Densidade: 1,045 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 83 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00013868
Número CAS: 54132-75-1
EINECS: 258-987-0
UN: 2206
ADR: 6.1,III