Print…
4-(Dimethylamino)phenyl isothiocyanate
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR0411-1G OR0411-5G OR0411-25G
APOSOR0411-1GEA 71.2 EUR
APOSOR0411-1G APOSOR0411-5G APOSOR0411-25G
4-(Dimethylamino)phenyl isothiocyanate
4-(Dimethylamino)phenyl isothiocyanate
Fórmula: C₉H₁₀N₂S
Ponto de Fusão: 64…66 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00041093
Número CAS: 2131-64-8
EINECS: 218-360-4
UN: 2928
ADR: 6.1+8,II