Print…
3,5-Dimethyladamantane-1-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0409-1G OR0409-25G OR0409-5G
APOSOR0409-1GEA 34.8 EUR
APOSOR0409-1G APOSOR0409-25G APOSOR0409-5G
3,5-Dimethyladamantane-1-carboxylic acid 95%
3,5-Dimethyladamantane-1-carboxylic acid
Fórmula: C₁₃H₂₀O₂
Ponto de Fusão: 89…90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00188067
Número CAS: 14670-94-1