Print…
2,4-Dihydroxy-6-methylpyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Methyl-2,4-pyridinediol, 4,6-Dihydroxy-2-picoline, 4-Hydroxy-6-methyl-2-pyridone, 4-Hydroxy-6-methylpyridin-2(1H)-one
OR0394-5G OR0394-25G
APOSOR0394-5GEA 21.9 EUR
APOSOR0394-5G APOSOR0394-25G
2,4-Dihydroxy-6-methylpyridine
2,4-Dihydroxy-6-methylpyridine
Fórmula: C₆H₇NO₂
Ponto de Fusão: 324…327 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01860849
Número CAS: 3749-51-7