Print…
Diethyl (2,4-dichlorophenyl)malonate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0372-1G OR0372-5G OR0372-10G
APOSOR0372-1GEA 174 EUR
APOSOR0372-1G APOSOR0372-5G APOSOR0372-10G
Diethyl (2,4-dichlorophenyl)malonate
Diethyl (2,4-dichlorophenyl)malonate
Fórmula: C₁₃H₁₄Cl₂O₄
Ponto de ebulição: 136…139 °C/0,05mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00831103
Número CAS: 111544-93-5