Print…
2,6-Dichloroisonicotinic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0368-100G OR0368-25G OR0368-5G
APOSOR0368-100GEA 0 EUR
APOSOR0368-100G APOSOR0368-25G APOSOR0368-5G
2,6-Dichloroisonicotinic acid 98%
2,6-Dichloroisonicotinic acid
Fórmula: C₆H₃Cl₂NO₂
Ponto de Fusão: 208…212 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00234147
Número CAS: 5398-44-7