Print…
2,4-Dichlorophenyl isocyanate
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR0363-25G OR0363-5G
APOSOR0363-25GEA 0 EUR
APOSOR0363-25G APOSOR0363-5G
2,4-Dichlorophenyl isocyanate
2,4-Dichlorophenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Fórmula: C₇H₃Cl₂NO
Ponto de ebulição: 80 °C/1mmHg
Ponto de Fusão: 57…62 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002001
Número CAS: 2612-57-9
EINECS: 220-040-4
UN: 2250
ADR: 6.1,II