Print…
Methyl-1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0360T-25G OR0360T-5G
APOSOR0360T-25GEA 0 EUR
APOSOR0360T-25G APOSOR0360T-5G
Methyl-1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride 97%
Methyl-1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride
Fórmula: C₅H₁₀ClNO₂
Ponto de Fusão: 185…186 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00078879
Número CAS: 72784-42-0