Print…
2-(3,4-Dichlorophenyl)acetohydrazide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,4-Dichlorophenylacetic acid hydrazide
OR0360-1G OR0360-250MG OR0360-5G
APOSOR0360-1GEA 219 EUR
APOSOR0360-1G APOSOR0360-250MG APOSOR0360-5G
2-(3,4-Dichlorophenyl)acetohydrazide
2-(3,4-Dichlorophenyl)acetohydrazide
Fórmula: C₈H₈Cl₂N₂O
Peso Molecular: 219.07 g/mol
Ponto de Fusão: 131…133 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00833407
Número CAS: 129564-33-6