Print…
2,6-Dichloro-3-nitropyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR0356-100G OR0356-25G OR0356-500G
APOSOR0356-100GEA 40.6 EUR
APOSOR0356-100G APOSOR0356-25G APOSOR0356-500G
2,6-Dichloro-3-nitropyridine 98%
2,6-Dichloro-3-nitropyridine
Fórmula: C₅H₂Cl₂N₂O₂
Ponto de Fusão: 55…60 °C
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006234
Número CAS: 16013-85-7
EINECS: 240-151-1