Print…
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Amino-1-cyclopropanecarboxylic acid
OR0355T-5G OR0355T-100G OR0355T-25G
APOSOR0355T-5GEA 33.5 EUR
APOSOR0355T-5G APOSOR0355T-100G APOSOR0355T-25G
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid 97%
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid
An NMDA receptor agonist acting at the glycine site.
Fórmula: C₄H₇NO₂
Peso Molecular: 101.11 g/mol
Ponto de Fusão: 229…231 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00009944
Número CAS: 22059-21-8
EINECS: 606-917-8