Print…
2,4-Dichloro-6-methylbenzenesulphonamide
Fornecedor: Apollo Scientific
OR0353-1G OR0353-5G OR0353-10G
APOSOR0353-1GEA 105 EUR
APOSOR0353-1G APOSOR0353-5G APOSOR0353-10G
2,4-Dichloro-6-methylbenzenesulphonamide
2,4-Dichloro-6-methylbenzenesulphonamide
Fórmula: C₇H₇Cl₂NO₂S
Ponto de Fusão: 178…180 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 568577-80-0