Print…

3-Amino-4-pyrazolecarbonitrile

Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção

OR0352T-100G OR0352T-25G OR0352T-250G
APOSOR0352T-100GEA 0 EUR
APOSOR0352T-100G APOSOR0352T-25G APOSOR0352T-250G
3-Amino-4-pyrazolecarbonitrile
3-Amino-4-pyrazolecarbonitrile

A synthetic intermediate.

Fórmula: C₄H₄N₄
Ponto de Fusão: 172…176 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005237
Número CAS: 16617-46-2
EINECS: 240-665-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR