Print…
2-Amino-6-chloropurine riboside
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0351T-1G OR0351T-5G
APOSOR0351T-1GEA 49.3 EUR
APOSOR0351T-1G APOSOR0351T-5G
2-Amino-6-chloropurine riboside
2-Amino-6-chloropurine riboside
Fórmula: C₁₀H₁₂ClN₅O₄
Ponto de Fusão: 166…168 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00005735
Número CAS: 2004-07-1
EINECS: 217-905-3