Print…
2,7-Dichlorofluorene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0350-25G OR0350-5G
APOSOR0350-25GEA 24.8 EUR
APOSOR0350-25G APOSOR0350-5G
2,7-Dichlorofluorene
2,7-Dichlorofluorene
Fórmula: C₁₃H₈Cl₂
Ponto de Fusão: 126…128 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00032840
Número CAS: 7012-16-0