Print…
3,5-Dichlorobenzhydrazide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0341-1G OR0341-250MG OR0341-5G
APOSOR0341-1GEA 0 EUR
APOSOR0341-1G APOSOR0341-250MG APOSOR0341-5G
3,5-Dichlorobenzhydrazide
3,5-Dichlorobenzhydrazide
Fórmula: C₇H₆Cl₂N₂O
Ponto de Fusão: 205…207 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00833411
Número CAS: 62899-78-9