Print…
3,4-Diaminobenzonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0330-1G OR0330-25G OR0330-5G
APOSOR0330-1GEA 21.9 EUR
APOSOR0330-1G APOSOR0330-25G APOSOR0330-5G
3,4-Diaminobenzonitrile 95%
3,4-Diaminobenzonitrile
Fórmula: C₇H₇N₃
Peso Molecular: 133.15 g/mol
Ponto de Fusão: 144…148 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00723901
Número CAS: 17626-40-3