Print…
L(+)-Cisteína
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0325-100G OR0325-1KG OR0325-250G
APOSOR0325-100GEA 21.9 EUR
APOSOR0325-100G APOSOR0325-1KG APOSOR0325-250G
L(+)-Cisteína
L-Cisteína
Fórmula: HSCH₂CH(NH₂)CO₂H
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064306
Número CAS: 52-90-4
EINECS: 200-158-2