1,2-Cyclohexanedione 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR0317-25G
OR0317-5G
APOSOR0317-25GEA
155
EUR
APOSOR0317-25G
APOSOR0317-5G
1,2-Cyclohexanedione 95%
1,2-Cyclohexanedione
Fórmula:
C₆H₈O₂ Ponto de ebulição: 193…195 °C Ponto de Fusão: 34…38 °C Densidade: 1,12 g/cm³ (25 °C) |
Número MDL :
MFCD00001648 Número CAS: 765-87-7 EINECS: 212-155-3 |