Print…
3-Chlorothiophene
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR0302-25G OR0302-5G OR0302-100G
APOSOR0302-25GEA 81.2 EUR
APOSOR0302-25G APOSOR0302-5G APOSOR0302-100G
3-Chlorothiophene
3-Chlorothiophene
Fórmula: C₄H₃ClS
Peso Molecular: 118.59 g/mol
Ponto de ebulição: 137…139 °C
Densidade: 1.276 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 37 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00043887
Número CAS: 17249-80-8
UN: 1993
ADR: 3 III