Print…
Etilo 4-Bromobenzoato 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-bromobenzoate
OR0300-10G OR0300-100G
APOSOR0300-10GEA 21.9 EUR
APOSOR0300-10G APOSOR0300-100G
Etilo 4-Bromobenzoato 98%
Etilo 4-Bromobenzoato
Fórmula: C₉H₉BrO₂
Ponto de ebulição: 262…264 °C
Densidade: 1,403 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016329
Número CAS: 5798-75-4
EINECS: 227-347-2
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III