Print…
6-Chloropicolinic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0296-100G OR0296-25G
APOSOR0296-100GEA 172 EUR
APOSOR0296-100G APOSOR0296-25G
6-Chloropicolinic acid 98%
6-Chloropicolinic acid
Fórmula: C₆H₄ClNO₂
Ponto de Fusão: 185…194 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00155390
Número CAS: 4684-94-0