Print…
2-Chloro-5-propylpyrimidine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0295-10G OR0295-1G
APOSOR0295-10GEA 190 EUR
APOSOR0295-10G APOSOR0295-1G
2-Chloro-5-propylpyrimidine 97%
2-Chloro-5-propylpyrimidine
Fórmula: C₇H₉ClN₂
Ponto de ebulição: 100 °C/3mmHg
Densidade: 1,142 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00799403
Número CAS: 219555-98-3