Print…
3-(4'-Chlorophenyl)propanol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-(4-Chlorophenyl)propan-1-ol
OR0287-1G OR0287-25G OR0287-5G
APOSOR0287-1GEA 21.9 EUR
APOSOR0287-1G APOSOR0287-25G APOSOR0287-5G
3-(4'-Chlorophenyl)propanol 95%
3-(4'-Chlorophenyl)propanol
Fórmula: C₉H₁₁ClO
Peso Molecular: 170.64 g/mol
Ponto de ebulição: 98…102 °C/0.1mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00831102
Número CAS: 6282-88-8