Print…
trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexane-1-carboxylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0279-5G OR0279-1G OR0279-25G
APOSOR0279-5GEA 56.7 EUR
APOSOR0279-5G APOSOR0279-1G APOSOR0279-25G
trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexane-1-carboxylic acid 98%
trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Fórmula: C₁₃H₁₅ClO₂
Ponto de Fusão: 249…255 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06797626
Número CAS: 49708-81-8