Print…
2-(4-Chlorophenoxy)ethanimidamide hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR0272-5G OR0272-1G
APOSOR0272-5GEA 0 EUR
APOSOR0272-5G APOSOR0272-1G
2-(4-Chlorophenoxy)ethanimidamide hydrochloride
2-(4-Chlorophenoxy)ethanimidamide hydrochloride
Fórmula: C₈H₁₀Cl₂N₂O
Ponto de Fusão: 185…187 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00464961
Número CAS: 59104-19-7