Print…
4-Chloro-3-nitrophenyl isocyanate
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR0268-5G OR0268-1G
APOSOR0268-5GEA 0 EUR
APOSOR0268-5G APOSOR0268-1G
4-Chloro-3-nitrophenyl isocyanate
4-Chloro-3-nitrophenyl isocyanate
When melted, may contain small amount of sediment.
Fórmula: C₇H₃ClN₂O₃
Ponto de Fusão: 63…69 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00037062
Número CAS: 40397-96-4
UN: 2206
ADR: 6.1,III