Print…
3-Chloro-2-methylphenyl isocyanate 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-Chloro-3-isocyanato-2-methylbenzene
OR0260-1G OR0260-5G
APOSOR0260-1GEA 78.3 EUR
APOSOR0260-1G APOSOR0260-5G
3-Chloro-2-methylphenyl isocyanate 99%
3-Chloro-2-methylphenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Fórmula: C₈H₆ClNO
Peso Molecular: 167.59 g/mol
Ponto de ebulição: 94…95 °C/9mmHg
Densidade: 1.247 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00037036
Número CAS: 40397-90-8
UN: 2206
ADR: 6.1 III