Print…
6-Chloro-o-cresol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR0259-25G OR0259-5G
APOSOR0259-25GEA 0 EUR
APOSOR0259-25G APOSOR0259-5G
6-Chloro-o-cresol 98%
6-Chloro-o-cresol
Fórmula: C₇H₇ClO
Ponto de ebulição: 75…76 °C/12mmHg
Densidade: 1,201 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 72 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00020000
Número CAS: 87-64-9
EINECS: 201-760-8
UN: 2669
ADR: 6.1,III