Print…
6-Chloro-4-nitro-o-toluidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Chloro-6-methyl-4-nitroaniline, 6-Chloro-2-methyl-4-nitroaniline, 2-Amino-3-chloro-5-nitrotoluene
OR0258-1G OR0258-25G OR0258-5G
APOSOR0258-1GEA 21.9 EUR
APOSOR0258-1G APOSOR0258-25G APOSOR0258-5G
6-Chloro-4-nitro-o-toluidine
6-Chloro-4-nitro-o-toluidine
Fórmula: C₇H₇ClN₂O₂
Ponto de Fusão: 170…176 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01313703
Número CAS: 69951-02-6