Print…
4-Chloro-o-toluic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR0251-100G OR0251-25G OR0251-5G
APOSOR0251-100GEA 217 EUR
APOSOR0251-100G APOSOR0251-25G APOSOR0251-5G
4-Chloro-o-toluic acid
4-Chloro-o-toluic acid
Fórmula: C₈H₇ClO₂
Ponto de Fusão: 167…174 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00045852
Número CAS: 7499-07-2