Print…
1-(cyclopropylcarbonyl)piperazine hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Cyclopropyl(piperazin-1-yl)methanone hydrochloride, 1-(Cyclopropylcarbonyl)piperazine hydrochloride
OR0246-5G OR0246-25G OR0246-100G
APOSOR0246-5GEA 0 EUR
APOSOR0246-5G APOSOR0246-25G APOSOR0246-100G
1-(cyclopropylcarbonyl)piperazine hydrochloride 97%
1-(cyclopropylcarbonyl)piperazine hydrochloride
Fórmula: C₈H₁₅ClN₂O
Peso Molecular: 190.671 g/mol
Ponto de Fusão: 174…176 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03428576
Número CAS: 1021298-67-8