Print…
2-Piperazin-1-yl-1-piperidin-1-ylethanone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0240-5G OR0240-250MG OR0240-500MG OR0240-1G OR0240-2.5G
APOSOR0240-5GEA 157 EUR
APOSOR0240-5G APOSOR0240-250MG APOSOR0240-500MG APOSOR0240-1G APOSOR0240-2.5G
2-Piperazin-1-yl-1-piperidin-1-ylethanone 97%
2-Piperazin-1-yl-1-piperidin-1-ylethanone
Fórmula: C₁₁H₂₁N₃O
Peso Molecular: 211.31 g/mol
Ponto de ebulição: 150…152 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01075233
Número CAS: 70558-13-3