N,N-Dimethyl2-piperazin-1-ylacetamide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
OR0239-1G
OR0239-5G
OR0239-10G
APOSOR0239-1GEA
71.6
EUR
APOSOR0239-1G
APOSOR0239-5G
APOSOR0239-10G
N,N-Dimethyl2-piperazin-1-ylacetamide 97%
N,N-Dimethyl2-piperazin-1-ylacetamide
Fórmula:
C₈H₁₇N₃O Ponto de ebulição: 105…109 °C/0,2mmHg Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01075232 Número CAS: 39890-43-2 |