Print…
1-(3-Cyanobenzyl)piperazine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0229-1G OR0229-5G
APOSOR0229-1GEA 0 EUR
APOSOR0229-1G APOSOR0229-5G
1-(3-Cyanobenzyl)piperazine 97%
1-(3-Cyanobenzyl)piperazine
Fórmula: C₁₂H₁₅N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 203047-38-5