Print…
N-Carbobenzoxy-L-tyrosine
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Z-Tyr-OH, N-Cbz-L-tyrosine, Cbz-Tyr-OH
OR0222-100G OR0222-25G
APOSOR0222-100GEA 115 EUR
APOSOR0222-100G APOSOR0222-25G
N-Carbobenzoxy-L-tyrosine
N-Carbobenzoxy-L-tyrosine
Fórmula: C₁₇H₁₇NO₅
Ponto de Fusão: 93…96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00037180
Número CAS: 1164-16-5