Print…
4'-(1-Piperazinyl)acetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Piperazinoacetophenone, 1-(4-(Piperazin-1-yl)phenyl)ethanone
OR0219-25G OR0219-5G
APOSOR0219-25GEA 318 EUR
APOSOR0219-25G APOSOR0219-5G
4'-(1-Piperazinyl)acetophenone
4'-(1-Piperazinyl)acetophenone
Fórmula: C₁₂H₁₆N₂O
Ponto de Fusão: 107…110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005962
Número CAS: 51639-48-6
EINECS: 257-332-6