Print…
4-(Methylsulphonyl) phenylacetonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0210-1G OR0210-250MG
APOSOR0210-1GEA 79.9 EUR
APOSOR0210-1G APOSOR0210-250MG
4-(Methylsulphonyl) phenylacetonitrile
4-(Methylsulphonyl) phenylacetonitrile
Fórmula: C₉H₉NO₂S
Ponto de Fusão: 122…124 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00079775
Número CAS: 25025-07-4