Print…
2-methylpropylhydrazine hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0203-1G OR0203-5G OR0203-25G
APOSOR0203-1GEA 0 EUR
APOSOR0203-1G APOSOR0203-5G APOSOR0203-25G
2-methylpropylhydrazine hydrochloride 97%
2-methylpropylhydrazine hydrochloride
Fórmula: C₄H₁₃ClN₂
Ponto de Fusão: 86…89 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06245510
Número CAS: 237064-47-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III