Print…
4'-(Bromoacetyl)acetanilide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Acetamidophenacyl bromide
OR01996-1G OR01996-5G OR01996-10G
APOSOR01996-1GEA 92.8 EUR
APOSOR01996-1G APOSOR01996-5G APOSOR01996-10G
4'-(Bromoacetyl)acetanilide
4'-(Bromoacetyl)acetanilide
Fórmula: C₁₀H₁₀BrNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00728749
Número CAS: 21675-02-5