Print…
1-Methyl-4-phenoxy-1H-indazol-3-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
OR01989-1G OR01989-250MG
APOSOR01989-1GEA 0 EUR
APOSOR01989-1G APOSOR01989-250MG
1-Methyl-4-phenoxy-1H-indazol-3-amine
1-Methyl-4-phenoxy-1H-indazol-3-amine
Fórmula: C₁₄H₁₃N₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09864805
Número CAS: 1000018-07-4