Print…
5-Bromo-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)benzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR019848-1G OR019848-5G
APOSOR019848-1GEA 0 EUR
APOSOR019848-1G APOSOR019848-5G
5-Bromo-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)benzoic acid 97%
5-Bromo-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)benzoic acid
Fórmula: C₁₂H₁₄BrNO₄
Ponto de Fusão: 180…183 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01619006
Número CAS: 306937-20-2