Print…
Ethyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
OR01982-500MG OR01982-1G OR01982-5G
APOSOR01982-500MGEA 24.8 EUR
APOSOR01982-500MG APOSOR01982-1G APOSOR01982-5G
Ethyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₉BrN₂O₂
Ponto de Fusão: 76…79 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05864806
Número CAS: 143982-54-1