Print…
Ethyl 3-bromo-5-chloroimidazo-[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR01981-1G OR01981-250MG
APOSOR01981-1GEA 474 EUR
APOSOR01981-1G APOSOR01981-250MG
Ethyl 3-bromo-5-chloroimidazo-[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-3-bromo-5-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₈BrClN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09864799
Número CAS: 1000018-03-0