Print…
Ethyl-3,5-dichloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR01979-1G OR01979-250MG
APOSOR01979-1GEA 346 EUR
APOSOR01979-1G APOSOR01979-250MG
Ethyl-3,5-dichloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-3,5-dichloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₈Cl₂N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09842623
Número CAS: 1000018-01-8