Print…
2-(4-Bromophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR01976-1G OR01976-250MG
APOSOR01976-1GEA 290 EUR
APOSOR01976-1G APOSOR01976-250MG
2-(4-Bromophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylic acid
2-(4-Bromophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylic acid
Fórmula: C₁₄H₉BrN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09864798
Número CAS: 133427-42-6